Läs mer
2-Fluorophenyl Methyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluorophenyl Methyl Sulfone |
| CAS | 654-47-7 |
| Molekylformel | C7H7FO2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | o-Fluorophenyl Methyl Sulfone, 1-Fluoro-2-(methylsulfonyl)benzene, 2-Fluoro-1-(methylsulfonyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC-namn | 1-fluoro-2-methylsulfonylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vikt | 174.0151 |