Läs mer
2-Fluorophenylacetone, 98%
Produktkod. 15408098
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408098 5 g 5g
15418098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61535.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2836-82-0 | C9H9FO | 152.168 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2836-82-0
Molekylformel C9H9FO
Molekylvikt (g/mol) 152.168
MDL-nummer MFCD00000325
InChI-nyckel BANVZEUCJHUPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenylacetone, 1-2-fluorophenyl propan-2-one, 1-2-fluorophenyl acetone, 2-fluorophenyl acetone, o-fluorophenylacetone, 2-propanone, 1-2-fluorophenyl, acmc-20anub, ksc497e4p, 1-2-fluorophenyl acetone #
PubChem CID 76086
IUPAC-namn 1-(2-fluorfenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenylacetone
Färg Gult
Densitet 1.077 g/mL
Kokpunkt 47°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 5 g
Formel vikt 152.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.