Läs mer
2-Fluorophenylacetonitrile, 97%
Produktkod. 11454703
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454703 100 g 100g
11434703 5 g 5g
11444703 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454703 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11612.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 326-62-5 | C8H6FN | 135.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 326-62-5
Molekylformel C8H6FN
Molekylvikt (g/mol) 135.14
MDL-nummer MFCD00001897
InChI-nyckel DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro, o-fluorophenylacetonitrile, o-fluorobenzyl cyanide, 2-fluorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-fluorophenyl, 2-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-fluorobenzeneacetonitrile
PubChem CID 67592
IUPAC-namn 2-(2-fluorfenyl)acetonitril
LEDER FC1=CC=CC=C1CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorophenylacetonitrile
Densitet 1.061
Kokpunkt 235°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.501
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1862361
Formel vikt 135.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.