Läs mer
2-fluoropropanedioic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-fluoropropanedioic acid |
| CAS | 473-87-0 |
| Molekylformel | C3H3O4F |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3FO4/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1H,(H,5,6)(H,7,8) |
| LEDER | C(C(=O)O)(C(=O)O)F |
| IUPAC-namn | 2-fluoropropanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.05 |
| Formel vikt | 122.0015 |