Läs mer
2-fluorpropionsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
2-Fluorpropionsyra används inom medicin för diagnostiska ändamål. Den är märkt med 18F och används som bildgivande medel för att upptäcka prostatacancer hos människor. Den används också för att framställa 2-fluorofettsyror, föreningar som uppvisar svampdödande egenskaper.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2-Fluorpropionsyra används inom medicin för diagnostiska ändamål. Den är märkt med 18F och används som bildgivande medel för att upptäcka prostatacancer hos människor. Den används också för att framställa 2-fluorofettsyror, föreningar som uppvisar svampdödande egenskaper.
Löslighet
Delvis blandbar i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval, torr plats i en tätt sluten behållare. Förvara bort från oxiderande medel, starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoropropionic acid |
| Densitet | 1.214 |
| Kokpunkt | 66 °C till 67 °C (30 mmHg) |
| Flampunkt | 82 °C (180 °F) |
| Odör | Stickande |
| Brytningsindex | 1.383 |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Löslighetsinformation | Delvis blandbar i vatten. |
| Formel vikt | 92.07 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.