Läs mer
2-Fluorpropionsyra, TRC
Produktkod. 30398718
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398718 5 g
30396695 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30398718 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5986105G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6087-13-4
Molekylformel C3 H5 F O2
Molekylvikt (g/mol) 92.07
Synonym 2-Fluoropropanoic Acid, (±)-2-Fluoropropionic Acid, NSC 84352, α-Fluoropropionic Acid
IUPAC-namn 2-fluorpropansyra
LEDER CC(F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoropropionic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Formel vikt 92.0274