Läs mer
2'-fluorpropiofenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348795
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348795 2 g 2g
11358795 10 g 10g
11368795 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12423.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 446-22-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
2'-fluorpropiofenon är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2 -Fluoropropiofenon är ett viktigt
råmaterial ′och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol. Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-22-0
Molekylformel C9H9FO
Molekylvikt (g/mol) 152.17
MDL-nummer MFCD00009893
InChI-nyckel NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone
PubChem CID 579399
IUPAC-namn 1-(2-fluorfenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoropropiophenone
Densitet 1.102
Kokpunkt 89°C to 91°C (12 mmHg)
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.5045
Kvantitet 2 g
Beilstein 3235723
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol. Not miscible in water.
Formel vikt 152.17
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2'-Fluoropropiophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Fluoropropiophenone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.