Läs mer
2'-fluorpropiofenon, 99 %
Produktkod. 11368795
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368795 50 g 50g
11348795 2 g 2g
11358795 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12423.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 446-22-0 | C9H9FO | 152,17 g/mol
2'-fluorpropiofenon är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2 -Fluoropropiofenon är ett viktigt
råmaterial ′och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol. Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-22-0
Molekylformel C9H9FO
Molekylvikt (g/mol) 152.17
MDL-nummer MFCD00009893
InChI-nyckel NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone
PubChem CID 579399
IUPAC-namn 1-(2-fluorfenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Fluoropropiophenone
Densitet 1.102
Kokpunkt 89 °C till 91 °C (12 mmHg)
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Brytningsindex 1.5045
Kvantitet 50 g
Beilstein 3235723
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol. Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 152.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.