Läs mer
2-Fluorpropiofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoropropiophenone |
| CAS | 446-22-0 |
| Molekylformel | C9H9FO |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 2'-Fluoropropiophenone, 1-(2-Fluorophenyl)-1-propanone, 2-Fluorophenyl Ethyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1ccccc1F |
| IUPAC-namn | 1-(2-fluorfenyl)propan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.17 |
| Formel vikt | 152.0637 |