Läs mer
2-Fluorpropiofenon, TRC
Produktkod. 30394858
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30394858 1 g
1 options
Produktkod. 30394858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5955951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoropropiophenone
CAS 446-22-0
Molekylformel C9H9FO
Kvantitet 1 g
Synonym 2'-Fluoropropiophenone, 1-(2-Fluorophenyl)-1-propanone, 2-Fluorophenyl Ethyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCC(=O)c1ccccc1F
IUPAC-namn 1-(2-fluorfenyl)propan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 152.17
Formel vikt 152.0637