Läs mer
2-Fluoropyrazine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15515946 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15515946 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15515946 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456960010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Consulta la politica di reso
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Fluoropyrazine
CAS 4949-13-7
Densitet 1.2130g/mL, 1.213
Kokpunkt 110.0°C
Flampunkt 21°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C4H3FN2
MDL-nummer MFCD03094084
Kvantitet 1 g
Synonym 2-fluoro-pyrazine, fluoropyrazine, pyrazine, fluoro, pyrazine, 2-fluoro, 2-fluoranylpyrazine, pubchem13961, 2-fluoro-1,4-diazine
InChI-nyckel IJUHIGIZXFLJOY-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=NC=CN=C1
IUPAC-namn 2-fluoropyrazine
Molekylvikt (g/mol) 98.08
PubChem CID 642835
Formel vikt 98.08
Procent renhet 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoropyrazine, 98%
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Consigli di prudenza
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.