Läs mer
2-fluoropyridin-3-borsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11357439
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357439 1 g 1g
15467735 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27845.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452972-14-4
Molekylformel C11H15BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 223.054
MDL-nummer MFCD06798245
InChI-nyckel YYOZFGQOPNTVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-3-boronic pound inverted question markacid pound inverted question markpinacol pound inverted question markester, pubchem24045, 2-fluoropyridine-3-boronicacidpinacolester
PubChem CID 12067063
IUPAC-namn 2-fluor-3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 42°C to 45°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 223.06
Procent renhet 95%