Läs mer
2-fluoropyridin-4-borsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11456580
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456580 5 g 5g
11446580 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456580 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27630.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Add to basket
CAS: 401815-98-3 | Molekylformel: C5H5BFNO2 | Molekylvikt: 140,91 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 401815-98-3
Molekylformel C5H5BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 140.91
MDL-nummer MFCD04112534
InChI-nyckel WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl
PubChem CID 2783396
IUPAC-namn (2-fluorpyridin-4-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=NC(F)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Smältpunkt ∽195 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.91
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.