Läs mer
2-Fluoropyridin-4-borsyra, 98 %
Produktkod. 13591620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13591620 5 g Glasflaska 5g
13581620 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13591620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448730050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
CAS: 401815-98-3 | C5H5BFNO2 | 140,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 401815-98-3
Molekylformel C5H5BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 140.91
MDL-nummer MFCD04112534
InChI-nyckel WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl
PubChem CID 2783396
IUPAC-namn (2-fluorpyridin-4-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=NC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Smältpunkt 212 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.91
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.