Läs mer
2-Fluoropyridin-4-boronsyra pinacolester, 95 %
Produktkod. 11476330
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476330 5 g 5g
11466330 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27179.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 458532-86-0 | C11H15BFNO2 | 223,05 g/mol
Används i läkemedel, jordbrukskemikalier och högteknologiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används i läkemedel
, jordbrukskemikalier och högteknologiska material.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 458532-86-0
Molekylformel C11H15BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 223.05
MDL-nummer MFCD06798253
InChI-nyckel PCLMNCBIXQQRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-11-5396, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro 4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12060164
IUPAC-namn 2-fluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 223.06
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.