Läs mer
2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450001
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450001 1 g 1g
11440001 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450001 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044755.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-65-3
Molekylformel C6H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 141.10
MDL-nummer MFCD02181194
InChI-nyckel JMPFWDWYGOWUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroisonicotinic acid, 2-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro, 2-fluoroisonicotinicacid, 2-fluoro-4-carboxypyridine, 2-fluoro-4-pyridinylcarboxylic acid, 2-fluoropyridine-4-carboxylicacid, pubchem2998, pubchem3548
PubChem CID 345360
IUPAC-namn 2-fluorpyridin-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=NC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
Smältpunkt 195°C to 497°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 141.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.