Läs mer
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride |
| CAS | 65352-94-5 |
| Molekylformel | C6H3ClFNO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClFNO/c7-6(10)4-1-2-5(8)9-3-4/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(cn1)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 6-fluoropyridine-3-carbonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.55 |
| Formel vikt | 158.9887 |