Läs mer
2-fluorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454723
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454723 250 g 250g
11444723 10 g 10g
11389609 25 g 25g
11399609 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11454723 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11627.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 372-48-5 | C5H4FN | 97.092 g/mol
2-Fluoropyridin är en användbar prekursor för 2,3-disubstituerade pyridiner som framställs genom möjligheten till metallisering vid C-3, tillsammans med den lätta nukleofila undanträngningen av den aktiverade fluoren. Det kan också reagera med tiofen för att få 2-tiofen-2-yl-pyridin. Det används i syntesen av aminopyridiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Fluoropyridin är en användbar prekursor för 2,3-disubstituerade pyridiner som framställs genom möjligheten till metallering vid C-3, tillsammans med den lätta nukleofila undanträngningen av den aktiverade fluoren. Det kan också reagera med tiofen för att få 2-tiofen-2-yl-pyridin. Det används i syntesen av aminopyridiner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-48-5
Molekylformel C5H4FN
Molekylvikt (g/mol) 97.092
MDL-nummer MFCD00006224
InChI-nyckel MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-fluoro, o-fluoropyridine, 2-fluoro-pyridine, pyridine, fluoro, ccris 1725, 2-fluoranylpyridine, fluoropyridine, 2fluoropyridine, 2-fluorpyridin, 2-fluoro-pyridinium
PubChem CID 9746
IUPAC-namn 2-fluorpyridin
LEDER C1=CC=NC(=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluoropyridine
Densitet 1.129
Kokpunkt 124°C to 126°C
Flampunkt 24°C (75°F)
Brytningsindex 1.467
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1515
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 97.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.