Läs mer
2-fluoretiofenol, 97 %
Produktkod. 11491577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491577 5 g 5g
11481577 1 g 1g
11401587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11491577 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B24995.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2557-78-0 | C6H4FS | 127,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2557-78-0
Molekylformel C6H4FS
Molekylvikt (g/mol) 127.16
MDL-nummer MFCD00041419
InChI-nyckel WJTZZPVVTSDNJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-fluorothiophenol, o-fluorothiophenol, o-fluorobenzenethiol, 2-fluorobenzene-1-thiol, fluorothiophenol, o-fluoro thiophenol, 2-fluoro-thiophenol, 2-fluoro-benzenethiol, 2-fluorobenzene thiol, pubchem5428
PubChem CID 520216
LEDER FC1=CC=CC=C1[S-]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Fluorothiophenol
Densitet 1.203
Kokpunkt 164 °C
Flampunkt 56 °C (133 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.555
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3071
Beilstein 2039768
Känslighet Luftkänslig
IUPAC-namn 2-fluorbensentiol
Formel vikt 128.17
Procent renhet 97%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.