Läs mer
2-fluorotoluen, 99+%
Produktkod. 11468736
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468736 2500 g 2500g
11448736 100 g 100g
11458736 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16912.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110,131 g/mol
Det används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i organisk syntes.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-52-3
Molekylformel C7H7F
Molekylvikt (g/mol) 110.131
MDL-nummer MFCD00000322
InChI-nyckel MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
IUPAC-namn 1-fluor-2-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorotoluene
Smältpunkt -87°C
Densitet 1.002
Kokpunkt 113°C to 114°C
Flampunkt 12°C (53°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2388
Beilstein 1853362
Merck Index 14,4180
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 110.13
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.