Läs mer
2-Fluorotoluen-alfa, alfa, alfa-d3, CDN
Produktkod. 30312185
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30312185 0.25 g -
30310394 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312185 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND16730.25G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Fluorotoluene-D3 (methyl-D3)
CAS 25319-49-7
Molekylformel C7 D3 H4 F
Kvantitet 0.25 g
Synonym Toluene-α,α,α-d3, o-fluoro- (8 CI), 1-Fluoro-2-(methyl-d3)benzene, 2-Fluorotoluene-α,α,α-d3, 2-Fluorotoluene-d3, 2-Fluorotoluene-D3 (methyl-D3)
InChI formel InChI=1 S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1F
IUPAC-namn 1-fluoro-2-(trideuteriometyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 113.1474
Formel vikt 113,072 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet