Läs mer
2-(Fmoc-amino)bensoesyra, 98 %
Produktkod. 15430169
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430169 5 g 5g
15440169 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63459.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 150256-42-1 | C22H17NO4 | 359,381 g/mol
Det är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen
. Löslighet
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150256-42-1
Molekylformel C22H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 359.381
MDL-nummer MFCD00235883
InChI-nyckel CNAVPEPPAVHHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-2-abz-oh, fmoc-2-aminobenzoic acid, 2-fmoc-amino benzoic acid, fmoc-abz-oh, n-fmoc-anthranilic acid, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, fmoc-anthranilic acid, benzoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino benzoic acid, n-2-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-benzoic acid
PubChem CID 978386
IUPAC-namn 2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)bensoesyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC=CC=C4C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Fmoc-amino)benzoic acid
Smältpunkt 216 °C till 218 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 7659726
Löslighetsinformation Löslig i vatten eller 1% ättiksyra.
Formel vikt 359.37
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.