Läs mer
2-(Fmoc-amino)isobutyric acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458758
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458758 25 g 25g
15438758 1 g 1g
15448758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62211.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94744-50-0
Molekylformel C19H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 325.36
MDL-nummer MFCD00151913
InChI-nyckel HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-aib-oh, fmoc-alpha-methylalanine, fmoc-alpha-me-ala-oh, 2-fmoc-amino isobutyric acid, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-2-methyl, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, n-fmoc-2-aminoisobutyric acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino isobutyric acid
PubChem CID 2756096
LEDER CC(C)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Fmoc-amino)isobutyric acid
Smältpunkt 182°C to 188°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 5604328
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn 2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-2-metylpropansyra
Formel vikt 325.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.