missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Formamidoacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Formamidoacetamide |
| CAS | 4238-57-7 |
| Molekylformel | C3 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Formylamino)acetamide, Formylglycinamide, N-Formylglycinamide, N-Formylglycine amide, NSC 29551, Nα-Formylglycinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-3(7)1-5-2-6/h2H,1H2,(H2,4,7)(H,5,6) |
| LEDER | NC(=O)CNC=O |
| IUPAC-namn | 2-formamidoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.092 |
| Formel vikt | 102.043 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?