Läs mer
2-Formyl-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Formyl-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 80370-42-9 |
| Molekylformel | C6H8O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (Ethoxycarbonyl)malonaldehyde, 2-Formyl-3-oxo-propionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,2-Diformylacetate, Ethyl 2-Formyl-3-oxopropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)5(3-7)4-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C=O)C=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vikt | 144.0423 |