Läs mer
2-(Formylamino)-3-hydroxy-2-propenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Formylamino)-3-hydroxy-2-propenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 61934-93-8 |
| Molekylformel | C6H9NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO4/c1-2-11-6(10)5(3-8)7-4-9/h3-4,8H,2H2,1H3,(H,7,9) |
| LEDER | CCOC(=O)C(=CO)NC=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-formamido-3-hydroxyprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.14 |
| Formel vikt | 159.0532 |