Läs mer
2-(Formylamino)benzoic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Formylamino)benzoic Acid |
| CAS | 3342-77-6 |
| Molekylformel | C8H7NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3/c10-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)12/h1-5H,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1NC=O |
| IUPAC-namn | 2-formamidobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vikt | 165.0426 |