Läs mer
2-Formylbenzeneboronic acid, 97%
Produktkod. 11437116
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437116 1 g 1g
11447116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25434.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 40138-16-7 | C7H7BO3 | 149.94 g/mol
2-formylbensenboronsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-formylbensenboronsyra används som en organisk
kemisk syntesintermediär.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40138-16-7
Molekylformel C7H7BO3
Molekylvikt (g/mol) 149.94
MDL-nummer MFCD00151822
InChI-nyckel DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylphenyl boronic acid, 2-formylbenzeneboronic acid, benzaldehyde-2-boronic acid, o-formylphenylboronic acid, 2-boronobenzaldehyde, 2-dihydroxyboryl benzaldehyde, boronic acid, 2-formylphenyl, 2-benzaldehyde boronic acid, 2-formylphenyl-boronic acid
PubChem CID 292189
IUPAC-namn (2-formylfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Formylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼115°C to 120°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3030776
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 149.94
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.