Läs mer
2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt hydrate, tech. 90%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11498617
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498617 250 g 250g
11488617 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19736.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 305808-14-4
Molekylformel C7H5NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 208.16
MDL-nummer MFCD00007478
InChI-nyckel ADPUQRRLAAPXGT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-formylbenzenesulfonic acid hydrate
PubChem CID 87238610
IUPAC-namn 2-formylbenzenesulfonic acid;sodium;hydrate
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Formylbenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
Kvantitet 250 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 208.17 (Anhydrous)
Procent renhet 90%
Kvalitet Technical
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.