Läs mer
2-Formylcinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30392395
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30392395 500 mg
1 options
Produktkod. 30392395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF698530500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Formylcinnamic Acid
CAS 28873-89-4
Molekylformel C10 H8 O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c11-7-9-4-2-1-3-8(9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+
LEDER OC(=O)\C=C\c1ccccc1C=O
IUPAC-namn (E)-3-(2-formylfenyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Formel vikt 176.0473