Läs mer
2-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. p-4228703 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10442498 1 g Glasflaska 1g
10319747 5 g Glasflaska 5g
2 options
Produktkod. 10442498
Brand: Thermo Scientific Acros 430670010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 380151-85-9 | C13H17BO3 | 232.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 380151-85-9
Molekylformel C13H17BO3
Molekylvikt (g/mol) 232.09
MDL-nummer MFCD07363841
InChI-nyckel SLJMPQLPRHIAOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-formylphenylboronic acid pinacol ester, 2-formylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-formylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 2-2-formylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzaldehyde, amtb063, 2-boronobenzaldehyde, pinacol ester
PubChem CID 10977322
IUPAC-namn 2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)bensaldehyd
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Formylphenylboronic acid pinacol ester
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Formylphenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.