Läs mer
2-Formylphenylboronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Formylphenylboronic Acid |
| CAS | 40138-16-7 |
| Molekylformel | C7H7BO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NSC 157839, o-Formylbenzeneboronic Acid, o-Formylphenylboronic Acid, B-(2-Formylphenyl)boronic Acid, 2-Boronobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H |
| LEDER | OB(O)c1ccccc1C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.94 |
| Formel vikt | 150.0488 |