Läs mer
2-Formylthiophene-3-boronic acid, 97%
Produktkod. 11388196
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388196 1 g 1g
11398196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15195.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4347-31-3 | C5H5BO3S | 155.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4347-31-3
Molekylformel C5H5BO3S
Molekylvikt (g/mol) 155.96
MDL-nummer MFCD01075678
InChI-nyckel BBENFHSYKBYWJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylthiophene-3-boronic acid, 2-formylthiophen-3-yl boronic acid, 2-formyl-3-thiopheneboronic acid, 3-borono-2-formylthiophene, 2-formyl-3-thienyl boronic acid, 2-formyl-3-thienylboronic acid, 3-boronothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formylthien-3-ylboronic acid, boronic acid, 2-formyl-3-thienyl, 2-formylthiophene-3-boronicacid
PubChem CID 2773426
IUPAC-namn (2-formyltiofen-3-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=C(SC=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Formylthiophene-3-boronic acid
Smältpunkt ∽200°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 4393584
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 155.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.