Läs mer
2-formyltiofen-4-borsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15480038
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480038 1 g 1g
15490038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53298.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Tillämpningar
2-formyltiofen-4-borsyra används som mellanprodukter.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme. Kyla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175592-59-3
Molekylformel C5H5BO3S
Molekylvikt (g/mol) 155.962
MDL-nummer MFCD03002365
InChI-nyckel ZCUFJAORCNFWOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylthiophene-4-boronic acid, 5-formylthiophen-3-yl boronic acid, 5-formylthiophene-3-boronic acid, 5-formyl-3-thienyl boronic acid, 4-borono-2-formylthiophene, 5-formylthiophen-3-boronic acid, 5-formyl-3-thienylboronic acid, 5-formyl-3-thiopheneboronic acid, 4-boronothiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-4-thiopheneboronic acid
PubChem CID 11084115
IUPAC-namn (5-formyltiofen-3-yl)borsyra
LEDER B(C1=CSC(=C1)C=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Formylthiophene-4-boronic acid
Smältpunkt 113°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 156.97
Procent renhet 98%