Läs mer
2-Furaldehyde 2,2-dimethylhydrazone, 98%
Produktkod. 15414687
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414687 50 g 50g
15404687 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32013.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14064-21-2 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14064-21-2
Molekylformel C7H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00010685,MFCD00010685
InChI-nyckel DURWBNUASAZMSN-SOFGYWHQSA-N
Synonym e-2-furan-2-ylmethylidene-1,1-dimethylhydrazine, furfural dimethyl hydrazone
PubChem CID 5372420
LEDER CN(C)\N=C\C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furaldehyde 2,2-dimethylhydrazone
Densitet 1.048
Kokpunkt 69°C (2 mmHg)
Flampunkt 92°C (198°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.58
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn (2E)-2-[(furan-2-yl)metyliden]-1,1-dimetylhydrazin
Formel vikt 138.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.