Läs mer
2-Furaldehyd, 98 %
Produktkod. 11379609
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379609 250 g 250g
11463227 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16167.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96,09 g/mol
2-Furaldehyd används vid tillverkning av furfural-fenolplaster såsom Durite; vid lösningsmedelsraffinering av petroleumoljor och vid framställning av pyromucic syra. Det används som lösningsmedel för nitrerad bomull, cellulosaacetat och tandkött; för att påskynda vulkanisering; vid syntesen av furanderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Furaldehyd används vid tillverkning av furfural-fenolplaster såsom Durite; vid lösningsmedelsraffinering av petroleumoljor och vid framställning av pyromucic syra. Det används som lösningsmedel för nitrerad bomull, cellulosaacetat och tandkött; för att påskynda vulkanisering; vid syntesen av furanderivat.
Löslighet Lösligt i
vatten (83 g/L).
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-01-1
Molekylformel C5H4O2
Molekylvikt (g/mol) 96.09
MDL-nummer MFCD00003229
InChI-nyckel HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC-namn furan-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furaldehyde
Smältpunkt -38°C
Densitet 1.159
Kokpunkt 162°C
Flampunkt 60°C (140°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.5261
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1199
Beilstein 105755
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,4304
Löslighetsinformation Soluble in water (83g/L).
Formel vikt 96.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Furaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Furfural
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.