Läs mer
2-Furaldehyd, ACS, 98% min
Produktkod. 11367448
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367448 1 kg 1kg
11357448 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031305.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-01-1 | C5H4O2 | 96,09 g/mol
Det används främst vid framställning av furanderivat som furan och furfurylalkohol. En annan viktig tillämpning av furfural är som extraktionslösningsmedel i raffinaderier. Det används också för att påskynda vulkaniseringen, som en ingrediens i fenolhartser (Durite) och som ett smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-01-1
Molekylformel C5H4O2
Molekylvikt (g/mol) 96.09
MDL-nummer MFCD00003229
InChI-nyckel HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
IUPAC-namn furan-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furaldehyde
Smältpunkt -38°C
Färg Gul till brun
Densitet 1.159 g/mL
Kokpunkt 162°C
Flampunkt 60°C (140°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.5261
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN1199
Beilstein 105755
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,4304
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 96.09
Procent renhet ≤98%
Kvalitet ACS
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.