Läs mer
2-Furamide, 97%
Produktkod. 11426067
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426067 25 g 25g
11406067 1 g 1g
11416067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25075.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-38-1 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-38-1
Molekylformel C5H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 111.1
MDL-nummer MFCD00236147
InChI-nyckel TVFIYRKPCACCNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furamide, furamide, 2-furancarboxamide, furfurylamide, 2-furoamide, furoylamide, unii-8ig4632c1y, furancarboxamide, acmc-20anu6
PubChem CID 69108
IUPAC-namn furan-2-karboxamid
LEDER C1=COC(=C1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furamide
Smältpunkt 139°C to 142°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 111.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.