missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Oxo-2-furanacetic Acid |
| CAS | 1467-70-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | alpha-Oxo-2-furanacetic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6H4O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2-Furyl)-2-oxoacetic acid, 2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid, 2-Furanyl(oxo)acetic acid, 2-Furylglyoxylic acid, 2-Oxo-2-(2-furanyl)acetic acid, Furoylformic acid, NSC 59069, 2-Furanglyoxylic acid, 2-Furanacetic acid, α-oxo-, 2-Furanglyoxylic acid (7CI,8CI), α-Oxo-2-furanacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C(=O)c1occc1 |
| IUPAC-namn | 2-(furan-2-yl)-2-oxoacetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?