Läs mer
2-(Furan-2-yl)acetic Acid, TRC
Produktkod. 30338318
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30338318 500 mg
1 options
Produktkod. 30338318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB414158500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Furan-2-yl)acetic Acid
CAS 2745-26-8
Molekylformel C6H6O3
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-(2-Furyl)acetic acid, 2-Furanylacetic Acid, 2-Furylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8)
LEDER OC(=O)Cc1occc1
IUPAC-namn 2-(furan-2-yl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.0317