Läs mer
2-Furankarboxylsyra metylester, TRC
Produktkod. 30408336
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30408336 10 g
1 options
Produktkod. 30408336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86376510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Furan-2-carboxylate
CAS 611-13-2
Molekylformel C6 H6 O3
Kvantitet 10 g
Synonym AH 22254X, Fluticasone furoate related, Methyl 2-furoate
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
LEDER COC(=O)c1occc1
IUPAC-namn Metylfuran-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.0317