Läs mer
2-Furankarboxylsyra metylester, TRC
Produktkod. 30395187
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30395187 100 g
1 options
Produktkod. 30395187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF863765100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Furan-2-carboxylate
CAS 611-13-2
Molekylformel C6 H6 O3
Kvantitet 100 g
Synonym AH 22254X, Fluticasone furoate related, Methyl 2-furoate
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
LEDER COC(=O)c1occc1
IUPAC-namn Metylfuran-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Formel vikt 126.0317