Läs mer
2-Furanone, TRC
Produktkod. 30406690
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30406690 5 g
1 options
Produktkod. 30406690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF8640505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furanone
CAS 497-23-4
Molekylformel C4H4O2
Kvantitet 5 g
Synonym 4-Hydroxycrotonic Acid gamma-Lactone, 2,5-Dihydrofuranone, 2-Buten-4-olide, 2-Oxo-2,5-dihydrofuran, 4-Hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 4-Hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 5-Oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl Ester, 5H-Furan-2-one, Cratone, Isocrotonolactone, NSC 197009, NSC 51296, deltaalpha,beta-Butenolide, alpha,beta-Crotonolactone, gamma-Crotolactone, gamma-Crotonolactone, gamma-Hydroxycrotonic Acid Lactone
InChI formel InChI=1S/C4H4O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-2H,3H2
LEDER O=C1OCC=C1
IUPAC-namn 2H-furan-5-ett
Molekylvikt (g/mol) 84.07
Formel vikt 84.0211