Learn More
2-Furanone, TRC
Produktkode 30406690
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
Produktkode Quantity
30406690 5 g
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30406690 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCF8640505G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 09-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 497-23-4
Molecular Formula C4H4O2
Quantity 5 g
Synonym 4-Hydroxycrotonic Acid gamma-Lactone, 2,5-Dihydrofuranone, 2-Buten-4-olide, 2-Oxo-2,5-dihydrofuran, 4-Hydroxy-2-butenoic Acid Lactone, 4-Hydroxy-2-butenoic Acid gamma-Lactone, 5-Oxo-2,5-dihydrofuran-3-yl Ester, 5H-Furan-2-one, Cratone, Isocrotonolactone, NSC 197009, NSC 51296, deltaalpha,beta-Butenolide, alpha,beta-Crotonolactone, gamma-Crotolactone, gamma-Crotonolactone, gamma-Hydroxycrotonic Acid Lactone
InChI Formula InChI=1S/C4H4O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-2H,3H2
SMILES O=C1OCC=C1
IUPAC Name 2H-furan-5-one
Molecular Weight (g/mol) 84.07
Formula Weight 84.0211
Chemical Name or Material 2-Furanone
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.