Läs mer
2-Furanyl-1-piperazinylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6H2 |
| Formel vikt | 180.0899 |