Läs mer
2-Furfurylthiol Acetate-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Furfurylthioacetate-d2 |
| CAS | 1189712-86-4 |
| Molekylformel | C7H6D2O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | S-Acetylfurfurylmercaptan-d2, Ethanethioic Acid-d2 S-(2-Furanylmethyl) Ester, Thioacetic Acid-d2 S-Furfuryl Ester, 2-Furanmethanethiol-d2 Acetate, Furfurylthiol-d2 Acetate, S-(2-Furanylmethyl-d2)thioacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3/i5D2 |
| LEDER | C(SC(C)=O)(C1=CC=CO1)([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | S-(furan-2-ylmethyl-d2) ethanethioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.22 |
| Formel vikt | 158.04 |