Läs mer
2-Furoinsyra, 98 %
Produktkod. 11450323
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450323 500 g 500g
11440323 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11454.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.20 SEK
    1108.65 SEK / 500g
    Save 126.55 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-14-2 | C5H4O3 | 112,084 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-14-2
Molekylformel C5H4O3
Molekylvikt (g/mol) 112.084
MDL-nummer MFCD00003238
InChI-nyckel SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, pyromucic acid, 2-carboxyfuran, furoic acid, furancarboxylic acid, alpha-furoic acid, alpha-furancarboxylic acid, 2-furanoic acid, kyselina 2-furoova
PubChem CID 6919
ChEBI CHEBI:30845
IUPAC-namn furan-2-karboxylsyra
LEDER C1=COC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furoic acid
Smältpunkt 127 °C till 132 °C
Kokpunkt 230 °C till 232 °C (sublimering)
Flampunkt 137 °C (278 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 110149
Merck Index 14,4307
Formel vikt 112.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.