Läs mer
2-Furoinsyra, 98 %
Produktkod. 10754231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10754231 500 g Plastflaska 500g
10070920 5 g Glasflaska 5g
10497300 100 g Plastflaska 100g
10309323 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10754231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119825000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 88-14-2 | C5H4O3 | 112,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-14-2
MDL-nummer MFCD00003238
InChI-nyckel SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, pyromucic acid, 2-carboxyfuran, furoic acid, furancarboxylic acid, alpha-furoic acid, alpha-furancarboxylic acid, 2-furanoic acid, kyselina 2-furoova
PubChem CID 6919
ChEBI CHEBI:30845
IUPAC-namn furan-2-karboxylsyra
LEDER C1=COC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furoic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 129,0 °C till 133,0 °C
Färg Beige till Vit
Kokpunkt 230,0 °C till 232,0 °C
Flampunkt 137 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C5H4O3
Kvantitet 500 g
Beilstein 18, 272
Merck Index 15, 4336
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 36 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter, olösliga i parafinkolväten
Molekylvikt (g/mol) 112.08
Formel vikt 112.08
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Furoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.