Läs mer
2-Furoic Acid-d3, TRC
Produktkod. 30394624
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30394624 10 mg
30397195 100 mg
30399776 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30394624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF86377710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40073-83-4
Molekylformel C5 D3 H O3
Molekylvikt (g/mol) 115.1019
Synonym 2-Furan-3,4,5-d3-carboxylic acid (9CI, ACI), 3,4,5-Trideuterio-2-furancarboxylic acid
IUPAC-namn 3,4,5-trideuteriofuran-2-carboxylic acid
LEDER [2H]c1oc(C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furoic-d3 Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)/i1D,2D,3D
Formel vikt 115.0349