Läs mer
2-Furoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16449366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449366 100 mg
1 options
Produktkod. 16449366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW012946
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress 2-Furoic acid (Furan-2-carboxylic acid) is an organic compound produced through furfural oxidation. 2-Furoic acid exhibits hypolipidemic effet, lowers both serum cholesterol and serum triglyceride levels in rats.
2-Furoic acid (Furan-2-carboxylic acid) is an organic compound produced through furfural oxidation. 2-Furoic acid exhibits hypolipidemic effet, lowers both serum cholesterol and serum triglyceride levels in rats.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Furoic acid
CAS 88-14-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H4O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Furan-2-carboxylic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (892.22 mM)
LEDER O=C(C1=CC=CO1)O
Molekylvikt (g/mol) 112.08
Formel vikt 112.08
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism